Principaux documents
NISTRM8541
USGS24 graphite (carbon isotopes in graphite)
NIST® RM 8541
Synonyme(s) :
Graphite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
12.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Pureté isotopique
 13C
Fabricant/nom de marque
NIST®
Pf
3652-3697 °C (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon Isotopes
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1