NIST889
Cemented Carbide (W-75, Co-9, Ta-5, Ti-4)
NIST®SRM®
1 080,00 $
About This Item
1 080,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 100 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Autres remarques
Cobalt (Co), Tantalum (Ta), Titanium (Ti)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Iron (Fe), Niobium (Nb), Carbon (C)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable