Principaux documents
NIST723E
Tris acidimétrique
acidimetric, crystals, certified reference material, NIST® SRM® 723e
Synonyme(s) :
Base Trizma®, 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, Trométamol
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Beilstein:
741883
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit NIST723E n'est pas disponible actuellement. Contacter notre Service technique
Nom du produit
Tris acidimétrique, NIST® SRM® 723e
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Description
aminopeptidase substrate
Forme
crystals
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Plage de pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
pb
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
167-172 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clé InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente de 0,03 unité pour chaque 1 °C de réduction de température, et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d′un facteur dix.
Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable