NIST58A
Ferrosilicon
NIST® SRM® 58a, 73% Si - regular grade
1 270,00 $
About This Item
1 270,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 75 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
SRM 58A_cert
SRM 58A_SDS
Autres remarques
Copper (Cu), Chromium (Cr), Iron (Fe), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Silicon (Si)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Carbon (C), Calcium (Ca), Phosphorus (P), Titanium (Ti), Arsenic (As), Boron (B), Cobalt (Co), Molybdinum (Mo), Oxygen (O), Sulfur (S), Tin (Sn), Vanadium (V), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable