Principaux documents
NIST2461
Standard cartridge case
NIST® SRM® 2461
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
forensics and toxicology
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable