Principaux documents
NIST1659A
Methane in air
1 EA
7 370,00 $
7 370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
7 370,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
7 370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Description
NIST® SRM® 1659a, nominal 10 μmol/mol
Conditionnement
pkg of cylinder
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
mixture
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Methane (CH4)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Argon (Ar), Carbon dioxide (CO2), Oxygen (O), Total hydrocarbons, Water (H2O), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable