M8256
Methyl Red sodium salt
Powder
Synonyme(s) :
4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid sodium salt, Acid Red 2
60,90 $
About This Item
60,90 $
Produits recommandés
Nom du produit
Methyl Red sodium salt, Crystalline
Agence
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
Solubilité
soluble, clear, orange
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
Clé InChI
GNTPCYMJCJNRQB-CMBBICFISA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.