114502
Methyl Red sodium salt
ACS reagent, Dye content 95 %
Synonyme(s) :
4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid sodium salt, Acid Red 2
99,90 $
About This Item
99,90 $
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Forme
powder
Composition
Dye content, 95%
Technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
Solubilité
water: 0.1%
λmax
437 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
Clé InChI
GNTPCYMJCJNRQB-CMBBICFISA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.