Principaux documents
M6409
Millipore
Malt Extract Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
250 G
129,00 $
129,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
129,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41171607
Nomenclature NACRES :
NA.74
129,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
Microbiologically tested
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Basic
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
Adéquation
molds
yeasts
Application
Recommended for use in the cultivation of recombinant strains of E. coli.
Composants
Contains: Malt extract, maltose, yeast extract and dextrose.
Notes préparatoires
Solve 15.0 g in 1 litre distilled water. Autoclave 15 minutes at 121°C.
Note de bas de page
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable