Principaux documents
IRMM625
Chromium52Cr solution
IRMM®, certified reference material, 1 M in hydrochloric acid
5 ML
1 620,00 $
1 620,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
1 620,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 620,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Pureté isotopique
 52Cr
Fabricant/nom de marque
JRC
Concentration
1 M in hydrochloric acid
Application(s)
general analytical
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
Isotope abundance ratio
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM625
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1