H3660
Hydroquinone
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
1,4-benzènediol, 1,4-dihydroxybenzène, HQ
93,00 $
About This Item
93,00 $
Produits recommandés
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.81 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 132 °C)
Essai
99.0-100.5% anhydrous basis
Température d'inflammation spontanée
930 °F
pb
285 °C (lit.)
Pf
172-175 °C (lit.)
Adéquation
suitable for pesticide residue analysis
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Clé InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
329.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
165 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges