F2668
Phosphoglucose Isomerase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
for use with Fructose Assay Kit FA-20
Synonyme(s) :
D-Glucose-6-phosphate ketol-isomerase, PGI, Phosphosaccharomutase
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
sugars (fructose)
Technique(s)
photometry: suitable
Application(s)
food and beverages
general analytical
Température de stockage
2-8°C
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable