Principaux documents
ERMDB001
Human hair (trace elements)
ERM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Trace elements in human hair
3.5 G
703,00 $
703,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
3.5 G
703,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
703,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Description générale
Certified for As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se, Zn.
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMDB001
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gabriela P F Arrifano et al.
Frontiers in genetics, 9, 285-285 (2018-08-14)
Human exposure to mercury is a serious problem of public health in Amazon. As in other vulnerable populations throughout the world, Amazonian riverine populations are chronically exposed to this metal and some symptoms of mercury intoxication were already detected in