Principaux documents
BCR636
Human blood (Pb and Cd)
BCR®, certified reference material
1 SET
324,00 $
324,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 SET
324,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
324,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
clinical testing
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR636
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable