Principaux documents
ERMBF437A
Soya DAS-81419-2 GMO standard ERM-BF437
ERM®, certified reference material, blank
1 EA
170,00 $
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
170,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Certified for the mass fraction of Au.
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF437A
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable