ERMAD623
BCR-ABL pDNA calibrant
ERM®, certified reference material
272,00 $
About This Item
272,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
genomic analysis
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
ERMAD623
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable