E2205500
1,1′-Ethylidenebistryptophan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,1′-Ethylidenebis-(L-tryptophan), EBT
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tryptophan
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1
Clé InChI
DETVQFQGSVEQBH-PMACEKPBSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable