This reference material is a product of the European Pharmacopoeia. The current batch reports an endotoxin level of 10,000 units per 10 mg vial. Please see the link below to review the product leaflet:
https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/leaflet?leaflet=E0150000_5.pdf
E0150000
Endotoxin standard
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Wie hoch ist der Endotoxin-Gehalt der 10mg Probe in EU Gibt es Analyse Zertifikat