Principaux documents
E003632
Sigma-Aldrich
Gentamicine sulfate salt
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51281651
ID de substance PubChem :
Le produit E003632 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
powder
Niveau de qualité
Puissance
≥590 μg Gentamicin base per mg
Durée de conservation
2 yr at 2‑8 °C (for sterile filtered solutions)
Concentration
50 μg/mL in H2O (is the recommended working concentration for eukaryotic cell culture)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
Clé InChI
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Application
Gentamicin sulfate, a broad-spectrum antibiotic, used as a selection agent (gentamicin-resistance gene) in cell culture and molecular biology applications. This product is recommended for use at 50 mg/L.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : La gentamicine provoque des erreurs de lecture au niveau des codons en se fixant sur la sous-unité ribosomale 30S, ce qui bloque la translocation du peptidyl-ARNt entre le site accepteur et le site donneur. L'effet bactéricide de la gentamicine sur Pseudomonas aeruginosa est dû à la fixation de la gentamicine sur la membrane extérieure, où elle déplace les cations naturels, déstabilise la membrane et forme des trous à la surface de la cellule.
Spectre antimicrobien : Inclut les bactéries à Gram négatif et à Gram positif, notamment les souches résistantes à la tétracycline, au chloramphénicol, à la kanamycine et à la colistine, en particulier les souches de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus et Streptococcus.
Composants
Gentamicin is an aminoglycoside complex produced by fermentation of Micromonospora purpurea or M. echinospora. It is used as the sulfate salt. There are three components, each consisting of five basic nitrogens and requiresing five equivalents of sulfuric acid per mole of gentamicin base.
Attention
Sterile solutions should be stored at 2-8°C. Solutions have also been shown to be stable at room temperature and in boiling aqueous buffers of pH 2-14.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Jia Bie et al.
PeerJ, 8, e8430-e8430 (2020-01-31)
Pathogenic bacteria limit the success of Rana dybowskii breeding. Gentamicin is used to treat R. dybowskii disease. To understand the effects of gentamicin on the composition and structure of the cutaneous bacterial community of R. dybowskii, three groups (control, gentamicin and
Fu Zhao et al.
World neurosurgery, 117, e269-e279 (2018-06-15)
Vestibular schwannomas (VSs) can cause serious neurological defects including hearing loss and facial paralysis. The aim of this study is to identify whether Hippo signaling could be a potential targetable pathway for clinical treatment in VSs. Gene expression profiling was
Tao Wang et al.
International journal of molecular medicine, 46(1), 340-350 (2020-07-07)
The present study aimed to investigate the protective effects exerted by astragaloside‑IV (AIV) on retinal pigment epithelial (RPE) cells of rats with diabetes mellitus (DM), and to explore the underlying molecular mechanisms. For this purpose, a rat model of DM
Cui Li et al.
Food chemistry, 227, 48-54 (2017-03-10)
Our aim in this study is to show that IgY antibody based immunoassays could be used to detect antibiotic residues in animal-derived food. Briefly, full antigens of gentamicin (Gent) and kanamycin (Kana) were used to immunize the laying chickens to
Peng Xiao et al.
Human cell, 34(1), 60-75 (2020-10-12)
Osteoarthritis (OA), which is characterized by articular cartilage degeneration, shows a gradually increasing incidence with age. This study explored the molecular mechanism underlying the proliferation and apoptosis of chondrocytes during OA progression. In this study, chondrocytes were isolated from human