D2700000
Diphtheria vaccine (adsorbed
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
192,00 $
About This Item
192,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement