494128
Ochratoxin A
≥97% (HPLC), powder, mycotoxin, Calbiochem
Synonyme(s) :
Ochratoxin A
Produits recommandés
Nom du produit
Ochratoxin A, Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin that acts through mechanisms such as the inhibition of protein synthesis, and may also be mediated by organic anion transporters (OATs).
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL, nearly colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1c2c(c(c(c1)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O)O)C(=O)O[C@@H](C2)C
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
Clé InChI
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Chopra, M., et al. 2010. Cell Biol. Toxicol.26, 239.
Luhe, A., et al. 2002. Tox. Sci.73, 315.
Dirheimer, G., et al. 1991. IARC Swci Publ.115, 171.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable