D2205000
Dimetindene maleate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-2-{3-[(RS)-1-(pyridine-2-yl)ethyl]-1H-inden-2-yl}ethanamin-(Z)-butendioate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dimetindene
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H24N2.C4H4O4/c1-15(19-10-6-7-12-21-19)20-17(11-13-22(2)3)14-16-8-4-5-9-18(16)20;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-10,12,15H,11,13-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
SWECWXGUJQLXJF-BTJKTKAUSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)