D0400000
Deoxycorticosterone acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
21-hydroxy-4-pregnène-3,20-dione 21-acétate, 4-Pregnène-21-ol-3,20-dione 21-acétate, Cortexone acétate, DOC acétate
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
desoxycortone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]24[H])C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,20+,22-,23-/m0/s1
Clé InChI
VPGRYOFKCNULNK-ACXQXYJUSA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C2(4306)
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable