D0100000
Dapsone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Sulfone de 4-aminophényle, DDS
169,00 $
About This Item
169,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
EP Reference Standard
Famille d'API
dapsone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
175-177 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
Clé InChI
MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Blood, Blood,spleen,Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable