CL10
CCS Viscosity Standard
ASTM D 5293 and SAE Specification J304
Synonyme(s) :
Cold-Cranking Simulator Viscosity Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)