CCW4742
TS AGAR
Solid selective and differential medium for isolation and presumptive identification of Clostridium perfringens, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
TS Agar, Tryptone Sulfite Agar
About This Item
Produits recommandés
Agence
ISO 11133
Niveau de qualité
Forme
solid
Durée de conservation
6 mo. (Expiry date on the label)
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
agar, 14.00 g/L
enzymatic digest of casein, 15.00 g/L
ferric ammonium citrate, 1.00 g/L
sodium meta-bisulfite, 1.00 g/L
soy Peptone, 5.00 g/L
yeast Extract, 5.00 g/L
Conditionnement
box of 30 plates
Conditions de stockage
(Store dry and tightly closed)
Paramètres
9 mL filling volume
Diam. de la plaque/du plateau
55 mm
Couleur
yellow
pH
7.6±0.2 (25 °C)
Application(s)
microbiology
Température de stockage
2-25°C
Description générale
Application
Composants
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable