CCW4071
Malt Extract Agar Acidified (pH 4.3) in tubes
Medium for detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
SGQB
Forme
solid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
agar, 15.0 g/L
malt extract, 30.0 g/L
soy peptone, 3.00 g/L
Conditionnement
pack of 20 tubes
Conditions de stockage
(Tightly closed)
Paramètres
20 mL filling volume
Couleur
yellow
pH
4.3±0.2 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
molds
yeasts
Catégories apparentées
Description générale
Application
Composants
- 20 tubes per box
- 17x145 mm glass tubes, ink labeled
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3