C1700000
Chlorothiazide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
chlorothiazide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O=S(C1=C2C=C(Cl)C(S(N)(=O)=O)=C1)(NC=N2)=O
InChI
1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Clé InChI
JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC12A3(6559)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable