Principaux documents
C0188
Sigma-Aldrich
IR-1061
Synonyme(s) :
4-[2-[2-Chloro-3-[(2,6-diphenyl-4H-thiopyran-4-ylidene)ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-2,6-diphenylthiopyrylium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C44H34ClS2 · BF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
749.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Composition
Dye content, ~80%
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.ClC1=C(CCC\C1=C\C=C2/C=C(SC(=C2)c3ccccc3)c4ccccc4)\C=C\c5cc([s+]c(c5)-c6ccccc6)-c7ccccc7
InChI
1S/C44H34ClS2.BF4/c45-44-38(26-24-32-28-40(34-14-5-1-6-15-34)46-41(29-32)35-16-7-2-8-17-35)22-13-23-39(44)27-25-33-30-42(36-18-9-3-10-19-36)47-43(31-33)37-20-11-4-12-21-37;2-1(3,4)5/h1-12,14-21,24-31H,13,22-23H2;/q+1;-1
Clé InChI
QRLZQHNDSCIJTI-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable