BP882
(±)-α-Tocophérol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
DL-tout-rac-α-Tocophérol, Vitamine E
340,00 $
About This Item
340,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tocopherol
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
BP
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Couleur
light yellow
Pf
2.5-3.5 °C
Densité
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
Clé InChI
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1