Principaux documents
BP820
Cefoxitin sodium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Cefoxitin sodium salt
200 MG
352,00 $
352,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 MG
352,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H16N3NaO7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
352,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefoxitin
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CO[C@]2(NC(=O)Cc1cccs1)C3SCC(COC(N)=O)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N3O7S2.Na/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19;/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+;/m1./s1
Clé InChI
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support
Application
Cefoxitin sodium BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cefazolin Injection
  • Cefoxitin Injection
  • Cefuroxime Intracameral Injection
  • Cefuroxime Injection
  • Cefotaxime Injection
  • Conditionnement
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Autres remarques
    Sales restrictions may apply.
    Pictogrammes
    Health hazard
    Mention d'avertissement
    Danger
    Mentions de danger
    Classification des risques
    Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
    Code de la classe de stockage
    11 - Combustible Solids
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 2
    Point d'éclair (°F)
    Not applicable
    Point d'éclair (°C)
    Not applicable