BP744
Tramadol hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-cis-2-(Dimethylaminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tramadol
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1
Clé InChI
PPKXEPBICJTCRU-XMZRARIVSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)