BP296
Procyclidine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
α-Cyclohexyl-α-phenyl-1-pyrrolidinepropanol
346,00 $
About This Item
346,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
procyclidine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.OC(CCN1CCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H29NO.ClH/c21-19(17-9-3-1-4-10-17,18-11-5-2-6-12-18)13-16-20-14-7-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H
Clé InChI
ZFSPFXJSEHCTTR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable