BP001
Acepromazine maleate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acetopromazine maleate salt, 2-Acetyl-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine maleate salt, Acepromazine maleate salt
310,00 $
About This Item
310,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acepromazine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(C)=O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
FQRHOOHLUYHMGG-BTJKTKAUSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable