Principaux documents
BCR401R
Peanut butter (aflatoxin low level)
BCR®, certified reference material
1 EA
321,00 $
321,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
321,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
321,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR401R
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3