Documents
BCR341
Benzo[b]naphtho[2,1-d]furan
BCR®, certified reference material
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.25
Numéro Beilstein :
156008
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
c1ccc2c(c1)ccc3c4ccccc4oc23
InChI
1S/C16H10O/c1-2-6-12-11(5-1)9-10-14-13-7-3-4-8-15(13)17-16(12)14/h1-10H
Clé InChI
BCBSVZISIWCHFM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR341
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)