BCR177R
Pyrene
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
Benzo[def]phenanthrène
439,00 $
About This Item
439,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
145-148 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
Clé InChI
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
BCR177R
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
435.2 °F
Point d'éclair (°C)
224 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves