Principaux documents
BCR166
Latex spheres
BCR®, certified reference material, 4.8 μm particle size
1 EA
266,00 $
266,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
266,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
266,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Description
parameter of the calibration line 4.821 0.019
Forme
particles
Fabricant/nom de marque
JRC
Taille des particules
4.8 μm
Application(s)
general analytical
Format
neat
Description générale
Nominal 4.8 μm latex (0.2 % solids)
Conditionnement
Vial containing 2 mL of an aqueous suspension of latex spheres.
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR166
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable