Principaux documents
BCR033
Superphosphate (various parameters)
BCR®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR033
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission