BCR114
Potassium sulfate fertilizer (elemental composition)
BCR®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
agriculture
environmental
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR114
BCR114
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable