Principaux documents
ARK2055
SAFC
Brompheniramine Maleate
USP, BP, EP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
(±)-Brompheniramine maleate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H19BrN2 · C4H4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51313418
This product is only sold via offline channels. Please Contact Customer Service
Agence
BP
EP
USP
Niveau de qualité
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
SRGKFVAASLQVBO-BTJKTKAUSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable