Principaux documents
A0202000
N-Acetyltyrosine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-Acetyl-L-tyrosine
200 MG
205,00 $
205,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 MG
205,00 $
About This Item
Formule linéaire :
4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Beilstein:
2697172
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
205,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acetyltyrosine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
149-152 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-10(11(15)16)6-8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6H2,1H3,(H,12,13)(H,15,16)/t10-/m0/s1
Clé InChI
CAHKINHBCWCHCF-JTQLQIEISA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
N-Acetyltyrosine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable