97001
5-Heptadecylresorcinol
analytical standard
Synonyme(s) :
5-Heptadecyl-1,3-benzenediol, 5-Heptadecyl-1,3-dihydroxybenzene
1 080,00 $
About This Item
1 080,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C23H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-18-22(24)20-23(25)19-21/h18-20,24-25H,2-17H2,1H3
Clé InChI
BBGNINPPDHJETF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable