03422
5-Tricosylresorcinol
analytical standard
Synonyme(s) :
1,3-Dihydroxy-5-tricosylbenzene, 5-Tricosyl-1,3-benzenediol, Tricosylresorcinol (23:0)
1 260,00 $
About This Item
1 260,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C29H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-27-24-28(30)26-29(31)25-27/h24-26,30-31H,2-23H2,1H3
Clé InChI
OHTBGMREZYLZQD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Quantification of the analyte in seeds using ultra-high performance liquid chromatography electrospray ionization coupled to quadrupole-time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-ESI-QTOF-MS).[3]
- Quantification of the analyte in Keishibukuryogan-ka-yokuinin Japanese medicine, using blood pharmacokinetic techniques.[4]
Conditionnement
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable