Principaux documents
92974
Supelco
Pyridafol
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3-Chloro-5-hydroxy-6-phenylpyridazine, 6-Chloro-3-phenyl-4-pyridazinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.63
Beilstein:
744375
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC1=CC(Cl)=NN=C1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C10H7ClN2O/c11-9-6-8(14)10(13-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,14)
Clé InChI
ZUSHSDOEVHPTCU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable