Principaux documents
901681
Sigma-Aldrich
Phosphonic acid-18O3
≥95 atom % 18O, ≥98% (CP)
10 MG
2 250,00 $
2 250,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
10 MG
2 250,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
H318O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.12
2 250,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥95 atom % 18O
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[18OH]P([18OH])([H])=[18O]
InChI
1S/H3O3P/c1-4(2)3/h4H,(H2,1,2,3)/i1+2,2+2,3+2
Clé InChI
ABLZXFCXXLZCGV-FIXSIXJRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable