Documents
92760
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)isocyanate
technical, ≥95% (GC)
Synonyme(s) :
Isocyanatotrimethylsilane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiNCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.21
Numéro Beilstein :
1744962
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Pureté
≥95% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
n20/D 1.397
Point d'ébullition
90-92 °C (lit.)
Densité
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)N=C=O
InChI
1S/C4H9NOSi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
Clé InChI
NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
Attention
may become turbid on storage
Autres remarques
Versatile reactive organic isocyanate; preparation of primary amines from Grignard reagents or from organo-lithiums
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
23.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
A.C. Curran et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 983-983 (1976)
K.A. Parker et al.
Tetrahedron Letters, 981-981 (1975)