Principaux documents
92481
Supelco
4-Methylmethcathinone hydrochloride
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Methylamino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone hydrochloride, 4′-Methyl-2-methylaminopropiophenone hydrochloride, 4-MMC HCl, Mephedrone hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.70
Beilstein:
3699980
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Essai
≥98.5% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-8-4-6-10(7-5-8)11(13)9(2)12-3;/h4-7,9,12H,1-3H3;1H
Clé InChI
DLQZFTUKJGRPLZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable