D5765
Denatonium benzoate
≥98%
Synonyme(s) :
N,N-Diethyl-N-[(2,6-dimethylphenylcarbamoyl)methyl]benzylammonium benzoate, Benzyldiethyl(2,6-xylylcarbamoylmethyl)ammonium benzoate, THS 839
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
Pf
164-168 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-]C(=O)c1ccccc1.CC[N+](CC)(CC(=O)Nc2c(C)cccc2C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H28N2O.C7H6O2/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)
Clé InChI
VWTINHYPRWEBQY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- To prepare anti-gnawing bio-polymer composites using zinc stearate (ZnSt) and capsicum oleoresin (CO) impregnated in silica (SiCO) and polybutylene succinate(PBS).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup