92342
Galangin
analytical standard
Synonyme(s) :
3,5,7-Trihydroxyflavone, Norizalpinin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Couleur
faint yellow to dark yellow
Pf
214-215 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,16-17,19H
Clé InChI
VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable